Documenti fondamentali
1.93208
Supelco
Potassium thiocyanate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Potassium thiocyanate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CKNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
1.93208.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1