178422
Anti-Apolipoprotein A-I Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:1000)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1