Merck
1.751188
Prosep® Ultra Plus
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32011308
UNSPSC Code:
23151816
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
ligand
recombinant protein A
manufacturer/tradename
Prosep®
parameter
<800 cm/hr mobile phase velocity
bed H
300 mm
matrix
controlled pore glass (CPG) base material
particle size
60 μm
pH
1.5 – 8.5
capacity
>50 mg/mL binding capacity(dynamic; typically; 10% breakthrough at 3–6 min residence time), ≥67 mg/mL binding capacity (hIgG)(static; typically)
Packaging
Bottle
Preparation Note
2–8 °C, plus bacteriostat (recommended for long-term storage)
Legal Information
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c