Merck
17-191
Kit per dosaggio di MAP chinasi/Erk, non-radioattivo
MAP Kinase/Erk Assay Kit is designed to measure the phosphotransferase activity of MAP (mitogen-activated protein) Kinase in immunoprecipitates & column fractions.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Application
Il kit per il dosaggio delle MAP chinasi/Erk è stato concepito per la misurazione dell'attività fosfotransferasica delle MAP chinasi (protein chinasi attivate da mitogeni) in immunoprecipitati e frazioni di colonna.
Utilizzato per rivelare/quantificare: MAP chinasi/Erk
Analysis Note
Questo kit è stato progettato per misurare l'attività fosfotransferasica delle MAP chinasi (protein chinasi attivate da mitogeni) in immunoprecipitati e frazioni di colonna. Il principio di funzionamento si basa sulla fosforilazione di un substrato specifico (proteina basica della mielina, MBP). Il substrato fosforilato viene poi analizzato mediante immunoblotting, marcandolo con un anticorpo monoclonale specifico per la proteina MBP fosforilata.
Other Notes
Questo prodotto è di origine bovina. L'esportazione di questo prodotto in alcuni paesi potrebbe essere soggetta a restrizioni. Si prega di contattare il servizio clienti o il distributore locale per informazioni sulla disponibilità del prodotto e sulle opzioni per l′esportazione.
Tampone di diluizione I per il saggio (ADBI) (N° Cat. 20-108)
Miscela II substrato MAP chinasi/Erk (N° Cat. 20-166)
Miscela di inibizione (N° Cat. 20-116)
Miscela magnesio/ATP (N° Cat. 20-113)
Anticorpo anti-fosfo-MBP, clone P12 (N° Cat. 05-429)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2