Documenti fondamentali
166508
Millipore
SDA - ICR 90mm 20 P
About This Item
Codice UNSPSC:
41106217
pH
7.3 ( in water)
Livello qualitativo
Applicazioni
Environmental monitoring for isolators & clean rooms, Active or passive air monitoring, Personnel monitoring (fingerprint)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2