Documenti
1.51904
Supelco
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinonimo/i:
TM=["LiChrospher"] Amino HPLC column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 NH2 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L8
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Grado di funzionalizzazione
4.6% Carbon loading
Parametri
400 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
NH2 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
HPLC column
Note legali
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany