Documenti fondamentali
1.51448
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 100 mm × 4.6 mm; LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
LiChroCART 100-4.6, suitable for HPLC
Parametri
250 bar pressure
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
10 cm × 4.6 mm
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Note legali
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany