1.50791
Superspher® 60 RP-select B (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 3 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Scegli un formato
CHF 851.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 851.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART™ 125-3, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
Superspher®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
12.5 cm × 3 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione particelle
4 μm
Dimensione pori
60 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 100000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): 3.0 - 5.0