Merck
1.50765
SeQuant® ZIC®cHILIC Guard Column
column L 5 mm × 0.3 mm, 3 μm particle size
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115709
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
column (glass lined stainless steel)
agency
suitable for USP LL14
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, sweeteners, water soluble vitamins
parameter
400 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable (Capillary LC), mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L
5 mm × 0.3 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-cHILIC bonding phase
particle size
3 μm
operating pH
2-8
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
SeQuant® ZIC-cHILIC is the ideal choice for separation of polar hydrophilic compounds. These guard columns protect your microbore separation column from contamination.
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)