Documenti fondamentali
1.50603
Supelco
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Scegli un formato
1 UNIT
CHF 590.00
CHF 590.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
CHF 590.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
CHF 590.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Nome del prodotto
LiChrospher® RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART 100-4.6, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
21.6% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
10 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
HPLC cartridge
LiChrospher® RP-18 endcapped is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-18 endcapped reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a LiChroCART 100-4.6 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Risultati analitici
Pressure: ≤ 45 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5
Note legali
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany