Vai a
1.50545
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 unit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 623.00
1 unit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1860.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
CHF 623.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
LiChrospher® RP-18 (5µm) Hibar® RT 100-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
packaging
1 ea of
extent of labeling
21% Carbon loading
parameter
400 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
10 cm × 4.6 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC column
LiChrospher® RP-18 is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-18 reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a Hibar 100-4.6 HPLC column. For mounting of a LiChroCART 4-4 guard column, the guard column holder 1.51487 has to be used.
Analysis Note
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)