14-840-M
AMPK (α1, β1, γ1) Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, human AMPK (α1, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full length N-terminal 6His-tagged AMPKα1, full length untagged AMPKβ1 & full length untagged AMPKγ1. For use in Kinase Assays.
Sinonimo/i:
AMPK kinase
Scegli un formato
CHF 911.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 911.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Stato
liquid
Durata
6 mo.
PM
Mw 30 kDa (AMPKß1)
Mw 38 kDa (AMPKγ1)
Mw 64 kDa (AMPKα1)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Solubilità
water: soluble
N° accesso Genebanck
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRKAB1(5564)
Descrizione generale
Product Source: Expressed in E. coli cells and activated in vivo.
Protein Target: AMPK (α1, β1, γ1)
Target Sub-Family: CAMK
Recombinant, human AMPK (α1, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full- length N-terminal 6His-tagged AMPKα1, full length untagged AMPKβ1 and full length untagged AMPKγ1. The AMPK α catalytic subunit in mammals is encoded by α1 and α2, two β genes β1 and β2 and three γ subunit genes γ1, γ2, and γ3.[1]
Applicazioni
Metabolism
Apoptosis & Cancer
Diabetes
Obesity
Metabolic Disorders
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2