14-721-M
EGFR (T790M, L858R) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant human EGFR, amino acids 696-end containing the mutations T790M & L858R, for use in Enzyme Assays.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nome Commerciale
Upstate®
Attività specifica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
PM
Mw 85.8 kDa
Purificato mediante
(Glutathione-agarose)
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable
Numero d’accesso
(FUNCTION: SwissProt: P00533 # Isoform 2/truncated isoform may act as an antagonist. )
NM_005228.3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Malattie correlate
arthritis; obesity; osteoporosis; metabolic disorders
Descrizione generale
Applicazioni
Metabolism
Inflammation & Immunology
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1