14-700
NEK11 Protein, active, 10 µg
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Livello qualitativo
Descrizione
protein target NEK11
Purificato mediante
(Ni2+/NTA-agarose)
tecniche
activity assay: suitable
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... NEK11(79858)
Descrizione generale
COFACTOR: Manganese or magnesium.
SIZE: 645 amino acids; 74162 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Nucleus. Nucleus, nucleolus. Note=Nuclear during interphase but moves to the polar microtubules during prometaphase and metaphase. Accumulates in the nucleolus in G1/S- arrested cells.
TISSUE SPECIFICITY: Poorly expressed in cerebellum, trachea, lung, appendix, and uterus.
DEVELOPMENTAL STAGE: Predominantly expressed at S/G2/M phase.
PTM: Phosphorylated.
SIMILARITY: SwissProt: Q8NG66 ## Belongs to the protein kinase superfamily. Ser/Thr protein kinase family. NIMA subfamily. & Contains 1 protein kinase domain.
Qualità
Proprietà fisiche
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2