Documenti fondamentali
14-664-M
Sigma-Aldrich
Mnk2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human, full length Mnk2, for use in Kinase Assays.
Scegli un formato
10 μG
CHF 518.00
CHF 518.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
CHF 518.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
CHF 518.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nome Commerciale
Upstate®
Attività specifica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
PM
Mw 50 kDa
Purificato mediante
(Ni2+/NTA-agarose)
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Numero d’accesso
 (FUNCTION: SwissProt: Q9HBH9 # May play a role in the response to environmental stress and cytokines. Appears to regulate transcription by phosphorylating EIF4E, thus increasing the affinity of this protein for the 7-methylguanosine-containing mRNA cap. )
NM_017572.3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human, full length Mnk2
Applicazioni
Research Category
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: Mnk2
Target Sub-Family: CAMK
Confezionamento
Also available in 10 μg size and in bulk
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of MBP (Catalog # 13-104)
Descrizione del bersaglio
Mnk2
Stato fisico
Ni2+/NTA-agarose
Stoccaggio e stabilità
6 months at -70°C
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1