Documenti fondamentali
14-661-M
Sigma-Aldrich
ARK5 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human ARK5, amino acids 2-end, for use in Kinase Assays.
Scegli un formato
10 μG
CHF 426.00
CHF 426.00
Spedizione prevista il11 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
CHF 426.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
CHF 426.00
Spedizione prevista il11 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Livello qualitativo
100
300
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 78 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... NUAK1(9891)
Descrizione generale
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human ARK5, amino acids 2-end
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 cells
Applicazioni
Research Category
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: NuaK1 (ARK5)
Target Sub-Family: CAMK
Qualità
Routinely evaluated by phosphorylation of CHKtide
Stato fisico
Ni2+/NTA-agarose
Stoccaggio e stabilità
Stable for 6 months at -70°C from date of shipment
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2