14-657
DAPK2 Protein, active, 10 µg
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Livello qualitativo
Descrizione
protein target DAPK2
Purificato mediante
(Ni2+/NTA-agarose)
tecniche
activity assay: suitable
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... DAPK2(23604)
Descrizione generale
COFACTOR: Magnesium.
SIZE: 370 amino acids; 42898 Da
SUBUNIT: Homodimer. Homodimerization is required for apoptotic function and is inhibited by autophosphorylation at Ser-318.
SUBCELLULAR LOCATION: Cytoplasm.
TISSUE SPECIFICITY: Ubiquitously expressed in all tissue types examined. High levels in heart, lung and skeletal muscle.
SIMILARITY: SwissProt: Q9UIK4 ## Belongs to the protein kinase superfamily. CAMK Ser/Thr protein kinase family. DAP kinase subfamily. & Contains 1 protein kinase domain.
Qualità
Proprietà fisiche
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2