Documenti fondamentali
1.46505
Millipore
Inactivator Sol. w. LTHTh
About This Item
Sterilità
sterile; autoclaved
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
ready-to-use
pH
7 ( in H2O)
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
nonselective for
Confezionamento
90 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box)
Stoccaggio e stabilità
Store at +2°C to +25°C.
Altre note
Customized product – please contact your Sales representative for further information on purchase conditions.