1.46492
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso
cysteine (Inactivator B.), Histidine, Tween®, Lecithin, bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 10 bottles
Sinonimo/i:
CASO, Casein Soybean Digest Broth with 3% Tween, 0.3% Lecithin, 0.1% Histidine and 0.1% Cysteine, SCDB, Tryptic Soy Broth with TLHC (Inactivator B.), Tryptic Soy Broth with neutralizer
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Composizione
cysteine (Inactivator B.)
Histidine
Lecithin
Tween®
Confezionamento
box of 10 bottles
Capacità bottiglia
125 mL
bottle filling volume
90 mL
pH
7.3
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Componenti
lecithin
histidine
cysteine
tween
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
selective for (fastidious aerobic bacteria, yeasts, and molds)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2