Documenti
1.46368
Millipore
Soluzione tampone NaCl-peptone
ready-to-use, bottle volume 1000 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Acqua peptonata salina tamponata, Soluzione peptone cloruro di sodio tamponata
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
agenzia
EP 2.6.1
JP
USP
Livello qualitativo
Descrizione
For the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
Forma fisica
liquid
Durata
270 days
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
single packed of 1 L (in 1 L bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
bottle of
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
1000 mL
Volume del flacone
1000 mL , filling volume
pH
7.0
applicazioni
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
La soluzione peptone-NaCl tamponata è progettata per l′indagine microbica di prodotti farmaceutici non sterili. Con un basso contenuto di peptone e con il tampone fosfato e il cloruro di sodio che contiene, la soluzione conserva la vitalità dei microrganismi presenti senza sostenerne la proliferazione.
Applicazioni
La soluzione è utilizzata per l′indagine microbica di prodotti farmaceutici non sterili come soluzioni per la preparazione dei campioni o per la diluizione o la soluzione di lavaggio.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni e le soluzioni di risciacquo per i test di sterilità sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, a norma secondo l′ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di chiarezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.