Documenti fondamentali
14-633-M
Sigma-Aldrich
PAK6 Protein, active, 10 µg
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
human
Livello qualitativo
100
300
PM
Mw 37.9 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
N-terminal His6-tagged, recombinant, human PAK6, amino acids 382-end
baculovirus in Sf21 cells
Applicazioni
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human PAK6, amino acids 382-end, for use in Kinase Assays.
Research Category
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: PAK6
Target Sub-Family: STE
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of PAKtide
Stato fisico
Format: Ni2+/NTA-agarose
Stoccaggio e stabilità
6 months at -70°C
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2