Documenti fondamentali
1.46256
Millipore
Standard I Nutrient Agar
Application: Standard media
Packaging: 90 mm plate (20 plates per box)
About This Item
Codice UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Caratteristiche
ready-to-use
pH
7.4 ( in H2O)
applicazioni
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Application: Standard media
Packaging: 90 mm plate (20 plates per box)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2