Documenti fondamentali
1.46153
Millipore
TSA Cont. + Penase+LTHTh-ICR
About This Item
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
Stato
solid
Caratteristiche
2D bar code
ready-to-use
Profondità
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Temperatura di conservazione
20-25°C
Compatibilità
bacteria
molds
yeasts
Note legali
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC