Documenti
1.46099
Millipore
King′s B Medium (Slant)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
agenzia
ISO 16266
16266
Caratteristiche
ready-to-use
pH
7.2 ( in H2O)
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Pseudomonas spp.
Applicazioni
Confirmation of Pseudomonas aeruginosa
Confezionamento
Packaging: 6 ml in 17 ml tube with red cap (20 tubes per box)
Stoccaggio e stabilità
Store at +2°C to +25°C.