Documenti fondamentali
14-558-M
Sigma-Aldrich
PI3 Kinase (p120γ), 20 µg
For use in Kinase Assays.
Sinonimo/i:
Active Kinase Protein, PI3 Kinase p120γ
Scegli un formato
20 μG
CHF 560.00
250 μG
CHF 3’490.00
CHF 560.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
CHF 560.00
250 μG
CHF 3’490.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
CHF 560.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Livello qualitativo
PM
Mw 130 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... PIK3CG(5294)
Descrizione generale
N-terminal His6-tagged recombinant full-length human PI 3-kinase (p120γ).
Confezionamento
Also available in 250μg size as catalog # 14-558M - Call for pricing and availability.
Qualità
Routinely evaluated in the PIProfiler.
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Nonradioactive methods for the assay of phosphoinositide 3-kinases and phosphoinositide phosphatases and selective detection of signaling lipids in cell and tissue extracts.
Gray, Alexander, et al.
Analytical biochemistry, 313, 234-245 (2003)