Documenti fondamentali
144216
Universal Battery Charger
for use with RCS® Isolator
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 1 kit
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with RCS® Isolator
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
940820 (RCS Isolator)
For charging the integrated 12 V NiMH batteries of the RCS Isolator operating unit
Note legali
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany