Documenti fondamentali
14-392
Millipore
Proteina fluorescente verde
Sinonimo/i:
GFP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
>70%
Stato
liquid
PM
Mw ~28 kDa
Confezionamento
pkg of 300 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Proteina di fusione con tag HIS nella regione N-terminale corrispondente alla proteina fluorescente verde a lunghezza intera espressa in E. coli. La proteina fluorescente verde (GFP) è una proteina citoplasmatica presente nelle meduse della specie Aequorea victoria.[1]
Azioni biochim/fisiol
La proteina fluorescente verde (GFP) può essere fusa geneticamente con molte proteine di specie diverse per generare chimere non reattive note per conservare l'attività biologica di partenza e le proprietà di fluorescenza della GFP nativa. La GFP funziona come reporter dell'espressione genica e come tag di fusione per gli studi di localizzazione delle proteine nelle cellule vive.[1] In spettroscopia e microscopia, può essere impiegata anche come sonda per chiarire le funzioni biologiche di diversi sistemi.[2] La GFP è molto stabile e trova ampio utilizzo negli studi in vitro.[1]
Qualità
Valutata di routine come standard sui gel di proteine e sugli immunoblot ottenuti da Western blotting, per la calibrazione dei fluorometri e microiniettata in cellule e tessuti.
Stato fisico
PBS contenente glicerolo 20%.
Stoccaggio e stabilità
1 anno a -20°C
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Sonit Kumar Gogoi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(22), 9322-9328 (2006-10-18)
Recombinant Escherichia coli (E. coli) bacteria expressing green fluorescent protein (GFP) was used as a model system to investigate the antimicrobial activities of Ag nanoparticles (NPs). A convenient in situ method of Ag NP synthesis using sodium borohydride, in the
Vincent Jung et al.
Proteomics, 22(9), e2100031-e2100031 (2021-12-28)
Biolayer interferometry (BLI) is a technology which allows to study the affinity between two interacting macro-molecules and to visualize their kinetic of interaction in real time. In this work, we combine BLI interaction measurement with mass spectrometry in order to
Sebastian Strauss et al.
Nature methods, 15(9), 685-688 (2018-08-22)
Although current implementations of super-resolution microscopy are technically approaching true molecular-scale resolution, this has not translated to imaging of biological specimens, because of the large size of conventional affinity reagents. Here we introduce slow off-rate modified aptamers (SOMAmers) as small
Dominique C S Evans et al.
Microbial cell (Graz, Austria), 10(7), 145-156 (2023-07-03)
Staphylococcus aureus is a major human pathogen that utilises many surface-associated and secreted proteins to form biofilms and cause disease. However, our understanding of these processes is limited by challenges of using fluorescent protein reporters in their native environment, because
Elisa M York et al.
Biomedical optics express, 10(9), 4381-4394 (2019-10-01)
Autofluorescence of endogenous molecules can provide valuable insights in both basic research and clinical applications. One such technique is fluorescence lifetime imaging (FLIM) of NAD(P)H, which serves as a correlate of glycolysis and electron transport chain rates in metabolically active
Questions
  1. このGFPはwild typeのGFPでしょうか。それともEGFPなど他の種類のGFPでしょうか。
    1 answer
    1. eGFP stands for enhanced green fluorescent protein, a red-shifted mutant of GFP, which folds more efficiently and fluoresces more intensely than wild-type GFP. This product corresponds to the green fluorescent protein (GFP) isolated from the jellyfish, Aequorea victoria.
      Please also see: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AAA27722 and https://www.uniprot.org/uniprot/P42212.
      GFP absorbs blue light (maximum 395 nm, smaller absorbance peak at 470 nm) and emits green light (maximum 507-510 nm, shoulder at 545 nm) (PubMed:8137953, PubMed:9154981). The exact value of the emission maximum depends on the environment of the chromophore (PubMed:10220315).