14-347-M
CHK2 Protein, active, 10 µg
Active, recombinant human CHK2, residues 5-543, containing N-terminal GST & C-terminal His-6 tags, for use in Kinase Assays.
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Nome Commerciale
Upstate®
Attività specifica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
PM
Mw 89.6 kDa
Purificato mediante
(glutathione-agarose and Ni2+/NTA-agarose)
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Numero d’accesso
(FUNCTION: SwissProt: O96017 # Regulates cell cycle checkpoints and apoptosis in response to DNA damage, particularly to DNA double-strand breaks. Inhibits CDC25C phosphatase by phosphorylation on ′Ser-216′, preventing the entry into mitosis. May also play a role in meiosis. Regulates the TP53 tumor suppressor through phosphorylation at ′Thr-18′ and ′Ser-20′. )
NM_001005735.1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... CHEK2(11200)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1