Documenti fondamentali
1.37034
SAFC
Acido acetico
60%, EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
Scegli un formato
25 L
CHF 306.00
950 L
Chiedi
CHF 306.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 L
CHF 306.00
950 L
Chiedi
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
Beilstein:
506007
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51471602
CHF 306.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Attività estranea
Aflatoxin free
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Confezionamento
1.37034.1000 // 1L // plastic bottle
1.37034.9025 // 25L // plastic container
1.37034.9950 // 950L // IBC (plastic)
1.37034.9951 // 950L // IBC (plastic)
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.