126871
Alsterpaullone, 2-Cyanoethyl - CAS 852529-97-0 - Calbiochem
A cell-permeable and reversible Alsterpaullone derivative that acts as a highly potent, ATP-competitive, selective inhibitor of Cdk1/cyclin B and GSK-3β.
Sinonimo/i:
Alsterpaullone, 2-Cyanoethyl - CAS 852529-97-0 - Calbiochem, 3-(6-Oxo-9-nitro-5,6,7,12-tetrahydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-2-yl)propionitrile
About This Item
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light orange
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Cdkl/Gsk-3β, Cyclin B
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
WGK 2