Documenti fondamentali
12-549
Sigma-Aldrich
STK Substrate 2
STK Substrate 2 primarily used in Kinase Assays, liquid
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.42
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
STK Substrate 2, STK Substrate 2 primarily used in Kinase Assays.
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... AKT3(10000)
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: Akt3/PKBγ
Qualità
routinely used as a serine/threonine kinase substrate with KinEASE fluorescence polarization assays
Stoccaggio e stabilità
stable for 6 months at -20°C from date of shipment
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany