Documenti fondamentali
1.25142
Millipore
Eshmuno® HCX Resin
RoboColumn Eshmuno® HCX, volume 0.6 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
RoboColumn Eshmuno® HCX, 0.6 ml
Scegli un formato
8 PKG
CHF 363.00
CHF 363.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 PKG
CHF 363.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
CHF 363.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Eshmuno®
Stato
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
D.I. × Lungh. colonna
5 mm × 30 mm
Volume
0.6 mL
Gruppo funzionale matrice
Polyvinyl Ether
Dimens. media particelle
85 μm
Capacità
~50 mL, resin binding capacity
applicazioni
mAb
recombinant protein
vaccine development
Tecnica di separazione
mixed mode
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
5 x 30 mm
Caratteristiche e vantaggi
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
Note legali
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany