Documenti fondamentali
1.24807
Millipore
6-(Furfurylamino)purine
for biochemistry
Sinonimo/i:
6-(Furfurylamino)purine, Kinetine, Furfuryladenine, Quinetine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
208-382-2
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O, filtered suspension)
Punto di fusione
265-270 °C
Densità bulk
360 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(nc1)ncnc2NCc3[o]ccc3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3