1.19641
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Sinonimo/i:
TM=["LiChrospher"] 60 RP-8 Column
Scegli un formato
CHF 2’760.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 2’760.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm),
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Grado di funzionalizzazione
11.5% Carbon loading
Parametri
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
60 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Densità bulk
200‑400 kg/m3
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Applicazioni
- Discovery of an amylose-free starch mutant in cassava (Manihot esculenta Crantz).: The research describes the identification of an amylose-free starch mutant in cassava using iodine staining methods, which has significant implications for food science and agricultural biotechnology (Ceballos et al., 2007).
Risultati analitici
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
stability testing (performance): passes test
separation factor (MPPH/Diphenhydraminehydrochlorid, selectivity test): 2.3 - 2.9
separation factor (MPPH/Acetylsalicylic acid, selectivity test): 3.0 - 3.8
separation factor (Toluene/MPPH, selectivity test): 2.4 - 2.9
capacity factor (Toluene): 11.0 - 15.0