Documenti fondamentali
1.19158
Supelco
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol/water 100 mg/L, for use with LICHROTEST
Sinonimo/i:
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 2: Precision
Scegli un formato
5 UNITS
CHF 381.00
CHF 381.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 UNITS
CHF 381.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.24
CHF 381.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Composizione
methyl paraben in methanol/water, 100 mg/L
tecniche
HPLC: suitable
Compatibilità
for use with LICHROTEST
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Set 2: Precision; 100 mg/l Methyl paraben in methanol / water (50:50) LiChroTest
Risultati analitici
100 mg/l Methyl paraben: in accordance
Note legali
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2