Vai a
119147
Adenosine A1 Receptor Antagonist I
DPCPX
Sinonimo/i:
8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine, 1,3-Dipropyl-8-cyclopentylxanthine, DPCPX, PD 116,948
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
white solid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
white solid
solubility
soluble (DMSO (5 mM))
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N
General description
A blood-brain barrier permeable xanthine derivative that acts as a highly selective antagonist of Adenosine A1 receptor (A1R; Ki = 3.9 nM, 130 nM, 1.0 µM, 4.0 µM for human A1, A2A, A2B, and A3 respectively). Exhibits about 1,000-fold higher affinity and a 30-fold greater selectivity for A1R when compared to theophylline. Shown to competitively antagonize the inhibition of adenylate cyclase activity via A1 adenosine receptors in rat fat cells and the stimulation of adenylate cyclase via A2 adenosine receptors in human platelets. Exhibits hypertensive properties.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)