Documenti fondamentali
1.18458
Supelco
Iron Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Sinonimo/i:
Iron Visual Test Kit Refills
Scegli un formato
500 TESTS
CHF 134.00
CHF 134.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 TESTS
CHF 134.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 134.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Caratteristiche
refill
Livello qualitativo
Analiti specifici
iron
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14759, 1.14438, and 1.14403 for the colometric evaluation of iron.
Note legali
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2