116815-M
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, Sp-Isomer, Triethylammonium Salt
A cell-permeable cAMP analog that binds cAMP-receptor proteins.
Sinonimo/i:
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, Sp-Isomer, Triethylammonium Salt, Adenosine 3ʹ,5ʹ-cyclic Phosphorothioate-Sp, Sp-cAMPS, TEA
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: 20 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
cAMP-receptor proteins
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
de Rooij, J., et al. 1998. Nature 396, 474.
Kaji, H., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.182, 1356.
Sugimoto, T., et al. 1992. J. Cell Physiol. 152, 28.
Van Der Kloot, W., and Branisteanu, D.D. 1992. Pflugers Arch.420, 336.
Takuma, T., and Ichida, T. 1991. J. Biochem.110, 292.
Dostmann, W.R., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 10484.
WGK 2