1.15940
Crystal violet (C.I. 42555)
for microscopy Certistain®
Sinonimo/i:
Crystal violet (C.I. 42555), Hexamethylenepararosaniline chloride, Gentian violet (C.I. 42555), Hexamethyl-p-rosanilinium, Methyl violet 10 B
Stato
solid
Potenza
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composizione
Dye, ≥88% spectrophotometric assay
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
189-194 °C
Solubilità
10 g/L
Densità
1.19 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
220‑400 kg/m3
εmax
2050-2450 at 589-594 nm in water at 0.002 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Risultati analitici
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (water): 589 - 594 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.002 g/l; water): 2050 - 2450
TLC-Test: passes test
Michler`s ketone: <0.10%
Loss on drying (110 °C): ≤ 10%
Suitability for microscopy: passes test
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3