Documenti fondamentali
1.14688
Supelco
Crack Set 10C Pretreatment Kit
sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
Scegli un formato
25 TESTS
CHF 265.00
CHF 265.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 TESTS
CHF 265.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
CHF 265.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Crack Set 10C, sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc
Analiti specifici
cadmium, copper, iron, lead, nickel, phosphorus, zinc
tecniche
photometry: suitable
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc 25 digestions Spectroquant®
Risultati analitici
Application test: conforms
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1