Documenti fondamentali
1.13725
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 RP-8 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Scegli un formato
25 UNITS
CHF 634.00
CHF 634.00
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 UNITS
CHF 634.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
CHF 634.00
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
HPTLC: suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
10 cm × 10 cm
Dimensione particelle
5-6 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
25 Glass plates 10 x 10 cm
Linkage
Replaces: 13725-5; 13725
Risultati analitici
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 150 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testings:
A) Cholesterin test
hRf-values
- cholesterin, cholesterin test:
48 - 60
B) Steroid test
- methyltestosterone, steroid test: 31 - 51
- Reichstein S, steroid test: 59 - 79
- hydrocortisone, steroid test: 72 - 92
Typical value determined on an activated plate (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/ water (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitrile/ water (70/30 v/v)