Key Documents
1.12406
Sigma-Aldrich
Tungsten
fine powder 99+
Sinonimo/i:
Tungsten
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
W
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141747
Numero indice EU:
231-143-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Punto di fusione
3370 °C
Densità bulk
4000 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/W
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Particle size (< 20 µm): ≥ 80 %
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials