Documenti fondamentali
1.12120
SAFC
Carbonato di calcio
precipitated (≤ 0.0001% Al), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 170
Produzione farmaceutica
Scegli un formato
25 KG
CHF 1’534.00
CHF 1’534.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 KG
CHF 1’534.00
About This Item
Formula condensata:
CaCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.09
Beilstein:
8008338
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E170
Numero indice EU:
207-439-9
CHF 1’534.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
Potenza
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
825 °C (decomposition)
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Calcium carbonate is typically used as alkalizer or mineral supplement in solid formulations. The low aluminum content is relevant for baby food application.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.