Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 528.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
ISO (21149:2017), ISO (21150:2015), according to ISO 18415:2017
Ph:
7.0-7.4 (25 °C, 37.8 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., bacteria
Application(s):
cosmetics
microbiology
microbiology
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
agency
ISO (21149:2017), ISO (21150:2015), according to ISO 18415:2017
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 37.8 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
37.8 g/L
application(s)
cosmetics
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., bacteria
General description
Il Brodo Letheen (base) modificato GranuCult® plus è altamente nutritivo e contiene Lecitina e Tween® 80 per neutralizzare i composti di ammonio quaternario. L′estratto di manzo e il triptone forniscono azoto, carbonio, zolfo e altri fattori di crescita essenziali. L fonte di energia è data dal glucosio. Questi terreni sono una modifica della formulazione AOAC. Il brodo base Letheen viene impiegato per la determinazione del coefficiente fenolico dei composti quaternari.
Application
Il Brodo Letheen (base) modificato GranuCult® plus è una formulazione esclusiva per la determinazione dell′attività battericida dei composti di ammonio quaternario.
Features and Benefits
- La gamma GranCult® propone terreni di coltura granulati di qualità superiore
- Sicuri e sostenibili, grazie alla riduzione dei rischi associati con l′inalazione di polveri sottili e sostanze tossiche, per ambienti di lavoro più sicuri
- Di facile impiego, con una separazione dei componenti e un′aggregazione ridotte anche in condizioni calde o umide.
- Elevata riproducibilità tra lotti
- Vita di scaffale prolungata fino a 5 anni
- Numero di ceppi sperimentali elevato, ben oltre le prescrizioni normative
- La tecnologia di granulazione consente l′aggiunta di numerosi supplementi nutrizionali, senza che sia necessario aggiungerli a parte
Analysis Note
Aspetto (limpidezza): torbido
Aspetto (colore): bruno
pH (25 °C): 7,0-7,4
Inoculo su terreno di riferimento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Crescita (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): da buona a molto buona
Crescita (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): da buona a molto buona
Crescita (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): da buona a molto buona
Crescita (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): da buona a molto buona
Crescita (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): da buona a molto buona
Crescita (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): da buona a molto buona
Incubazione: da 24 a 48 ore; 35 °C; aerobica.
Aspetto (colore): bruno
pH (25 °C): 7,0-7,4
Inoculo su terreno di riferimento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Crescita (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): da buona a molto buona
Crescita (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): da buona a molto buona
Crescita (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): da buona a molto buona
Crescita (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): da buona a molto buona
Crescita (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): da buona a molto buona
Crescita (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): da buona a molto buona
Incubazione: da 24 a 48 ore; 35 °C; aerobica.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3