Vai a
1.09686
Eptano
reference substance for gas chromatography
Sinonimo/i:
Heptane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
EC Index Number:
205-563-8
UNSPSC Code:
12352001
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
MDL number:
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eptano
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Codici di pericolo
Punto di infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)