Documenti fondamentali
1.09461
Supelco
Soluzione tampone
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) Certipur®
Sinonimo/i:
Soluzione tampone a pH 9,00 (20 °C) (acido borico/cloruro di potassio/idrossido di sodio)
Scegli un formato
1 L
CHF 103.00
4 L
CHF 353.00
10 L
CHF 482.00
CHF 103.00
Disponibile per la spedizione il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 103.00
4 L
CHF 353.00
10 L
CHF 482.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12161705
NACRES:
NA.25
CHF 103.00
Disponibile per la spedizione il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
pH
9.0 (20 °C in H2O)
Densità
1.0 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Questa soluzione tampone certificata composta da acido borico/cloruro di potassio/idrossido di sodio viene preparata con approccio gravimetrico a partire da reagenti di elevata qualità, nel rispetto della norma DIN EN ISO/IEC 17025. Il valore di pH 9,00 a 20 °C viene misurato seguendo un metodo che utilizza una retta di taratura a 5 punti e un elettrodo a vetro combinato. La misurazione viene condotta seguendo la norma DIN 19268, e utilizzando soluzioni tampone di riferimento conformi a quanto previsto dalla DIN 19266, dal NIST, dalla IUPAC, dalla Ph Eur e dalla USP. Il valore di pH del tampone dipende in maniera significativa dalla temperatura; per questo è necessario mantenere costante la temperatura mentre lo si utilizza.
Per avere accesso ai certificati di accreditamento più recenti, siete pregati di visitare la pagina Certificazioni ISO e autovalutazioni della qualità delle sedi
Per prendere visione dei parametri certificati, compresa l′incertezza e la data di scadenza, potete scaricare il vostro certificato da http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
The buffer solution is meant to be used as a calibration standard for pH measuring instruments or pH electrodes and as a control for measuring the pH of solutions.
Caratteristiche e vantaggi
  • Misurata e convalidata in un laboratorio accreditato secondo gli standard ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Traceable to secondary reference standards from NIST and primary certified reference standards from PTB
  • Soluzione pronta all′uso
  • Disponibile in flaconi di plastica sigillati e nella confezione sostenibile Titripac® che assicura una ridotta produzione di rifiuti
  • Accompagnata da un certificato d′analisi (CdA) dettagliato e lotto-specifico a favore di audit di successo
  • L′etichetta è conforme alla Guida ISO 31 e riporta il codice del prodotto, la descrizione dell′articolo, il numero di lotto, informazioni di sicurezza e la data di scadenza.
  • Materiali di confezionamento soggetti a esaurienti studi di stabilità, nel rispetto della Guida ISO 35
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09409
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09437
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST and PTB pH 5.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09436
Buffer solution
Buffer solution (boric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 8.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99038
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 3.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09434
Buffer solution
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST and PTB pH 5.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09446
Buffer solution
Soluzione tampone (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20 °C) Certipur®
Supelco
1.09475
Soluzione tampone
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf