1.09269
Papanicolaou′s solution 3d polychromatic solution EA 65
for cytology
About This Item
Livello qualitativo
Stato
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Temp. transizione
flash point 17 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
The 100 ml bottle provides 300 - 400 stainings. It is registered as IVD and CE certified product and can be used for clinical diagnostics. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Risultati analitici
Nuclei: blue to dark violet
Cyanophilic cytoplasm: blue-green to blue-grey
Eosinophilic cytoplasm: pink to red-violet
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C