Documenti fondamentali
1.09036
Supelco
IC multi-element standard VI
NH₄= 10 mg/l, K = 50 mg/l, Na = 100 mg/l, Ca = 100 mg/l, Mg = 100 mg/l in 0,01 mol/l HNO₃ Certipur®
Scegli un formato
100 ML
CHF 420.00
CHF 420.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 420.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 420.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
tecniche
ion chromatography: suitable
pH
2.1 (20 °C in H2O)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Linkage
Visit the IC Portal to learn more
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany