Documenti
1.07609
Millipore
Riboflavine
for biochemistry
Sinonimo/i:
Riboflavine, Lactoflavine, Vitamin B2
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
Numero indice EU:
201-507-1
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
5.5-7.2 (20 °C, 0.07 g/L in H2O)
Punto di fusione
290 °C (decomposition)
Solubilità
0.07 g/L
Densità bulk
100 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for biochemistry
Applicazioni
Riboflavine for biochemistry. CAS 83-88-5, pH 5.5 - 7.2 (0.07 g/l, H₂O, 20 °C).
Risultati analitici
Assay (spectrophotometrically; calc. on dried substance)98.0 - 102.0 %Identity (IR-spectrum)conformsSpec. rotation [α²0/D (5 g/l, sodium hydroxide (0.05 mol/l), calc. on dried substance, Ph Eur)-135 - -115 °Lumiflavine (HPLC)conformsLoss on Drying (105 °C)≤ 1.5 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1