Documenti fondamentali
1.07150
Supelco
Paraffin
42-44, in block form
Sinonimo/i:
Paraffin
Scegli un formato
1 KG
CHF 227.00
2.5 KG
CHF 482.00
25 KG
CHF 1’400.00
CHF 227.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 227.00
2.5 KG
CHF 482.00
25 KG
CHF 1’400.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12181503
Numero indice EU:
232-315-6
NACRES:
NB.51
CHF 227.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>300 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezze
≤0.015% Sulfate (SO4)
pH
7
P. ebollizione
>300 °C/1013 hPa
Punto di fusione
42-72 °C
Densità
0.90 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
42-44, in block form
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum)passes testAcidity or alkalinitypasses testSolidification point42 - 44 °CSulfate (SO₄)≤ 0.015 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup